1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304382-1G OR304382-5G
APOSOR304382-1GEA 4420 DKK
APOSOR304382-1G APOSOR304382-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19229282
CAS-nummer: 1193397-42-0