3-Methylcyclobutan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304365-1G OR304365-250MG OR304365-500MG
APOSOR304365-1GEA 11680 DKK
APOSOR304365-1G APOSOR304365-250MG APOSOR304365-500MG
3-Methylcyclobutan-1-one
3-Methylcyclobutan-1-one
Formel: C₅H₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17215903
CAS-nummer: 1192-08-1