trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: trans-3-(Benzyloxy)cyclobutan-1-ol
OR304363-1G OR304363-250MG
APOSOR304363-1GEA 3550 DKK
APOSOR304363-1G APOSOR304363-250MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22397416
CAS-nummer: 1383813-54-4