1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304362-1G OR304362-5G
APOSOR304362-1GEA 5260 DKK
APOSOR304362-1G APOSOR304362-5G
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Formel: C₇H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28098637
CAS-nummer: 1584139-24-1