3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR304360-1G OR304360-250MG
APOSOR304360-1GEA 11680 DKK
APOSOR304360-1G APOSOR304360-250MG
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Formel: C₆H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24530651
CAS-nummer: 18126-77-7