cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304352-1G OR304352-5G
APOSOR304352-1GEA 4420 DKK
APOSOR304352-1G APOSOR304352-5G
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Molekylvægt: 151.634 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29918566
CAS-nummer: 1068160-25-7