3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304343-1G OR304343-5G
APOSOR304343-1GEA 1780 DKK
APOSOR304343-1G APOSOR304343-5G
3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
Formel: C₅H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13659429
CAS-nummer: 20249-17-6