N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304333-10G OR304333-1G OR304333-5G
APOSOR304333-10GEA 6930 DKK
APOSOR304333-10G APOSOR304333-1G APOSOR304333-5G
N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₆N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18381080
CAS-nummer: 149088-16-4