3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304332-1G OR304332-5G
APOSOR304332-1GEA 6100 DKK
APOSOR304332-1G APOSOR304332-5G
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27959490
CAS-nummer: 848192-94-9