(2S)-1-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304329-1G OR304329-250MG OR304329-500MG
APOSOR304329-1GEA 15340 DKK
APOSOR304329-1G APOSOR304329-250MG APOSOR304329-500MG
(2S)-1-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S)-1-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30146430
CAS-nummer: 1860067-55-5