1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304324-1G OR304324-250MG OR304324-500MG
APOSOR304324-1GEA 7770 DKK
APOSOR304324-1G APOSOR304324-250MG APOSOR304324-500MG
1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Molekylvægt: 137.608 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29918536
CAS-nummer: 2068152-34-9