2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304321-1G OR304321-250MG OR304321-500MG
APOSOR304321-1GEA 10290 DKK
APOSOR304321-1G APOSOR304321-250MG APOSOR304321-500MG
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Formel: C₅H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19229294
CAS-nummer: 255882-95-2