(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304317-1G OR304317-5G
APOSOR304317-1GEA 1160 DKK
APOSOR304317-1G APOSOR304317-5G
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Formel: C₅H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21661367
CAS-nummer: 1499172-23-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,II