1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304316-1G OR304316-5G
APOSOR304316-1GEA 2240 DKK
APOSOR304316-1G APOSOR304316-5G
1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
Formel: C₄H₇NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29060167
CAS-nummer: 1818847-43-6