Pentan-3-one oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR30404-250MG OR30404-1G OR30404-5G
APOSOR30404-250MGEA 1700 DKK
APOSOR30404-250MG APOSOR30404-1G APOSOR30404-5G
Pentan-3-one oxime
Pentan-3-one oxime
Formel: C₅H₁₁NO
Molekylvægt: 101.147 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00110982
CAS-nummer: 1188-11-0