2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-nitropyridine-4-carboxylic acid
OR303997-1G OR303997-5G
APOSOR303997-1GEA 164 DKK
APOSOR303997-1G APOSOR303997-5G
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Smeltepunkt: 178…180 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14584664
CAS-nummer: 907545-47-5