5-Ethyl-2-methylpiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30399-1G OR30399-5G
APOSOR30399-1GEA 933 DKK
APOSOR30399-1G APOSOR30399-5G
5-Ethyl-2-methylpiperidine
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Formel: C₈H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023134
CAS-nummer: 104-89-2