Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303944-1G OR303944-5G
APOSOR303944-1GEA 818 DKK
APOSOR303944-1G APOSOR303944-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Smeltepunkt: 133…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09994633
CAS-nummer: 952566-04-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III