1-Methyl-5-nitropyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3037-1G OR3037-5G
APOSOR3037-1GEA 0 DKK
APOSOR3037-1G APOSOR3037-5G
1-Methyl-5-nitropyrazole-4-carboxylic acid
1-Methyl-5-nitropyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052540
CAS-nummer: 18213-77-9