3,4-Dinitrobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303581-1G OR303581-500MG
APOSOR303581-1GEA 2520 DKK
APOSOR303581-1G APOSOR303581-500MG
3,4-Dinitrobenzaldehyde
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄N₂O₅
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00845054
CAS-nummer: 35998-98-2