3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}prop-2-enoic acid, 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}acrylic acid
OR30337-1G OR30337-250MG OR30337-100MG
APOSOR30337-1GEA 480 DKK
APOSOR30337-1G APOSOR30337-250MG APOSOR30337-100MG
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₄S
Smeltepunkt: 177…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173720
CAS-nummer: 175278-56-5