3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303352-1G OR303352-500MG OR303352-5G
APOSOR303352-1GEA 360 DKK
APOSOR303352-1G APOSOR303352-500MG APOSOR303352-5G
3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
Formel: C₁₃H₁₀BrN
Smeltepunkt: 76…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276495
CAS-nummer: 91828-08-9