3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR30333-10G OR30333-1G OR30333-5G
APOSOR30333-10GEA 3900 DKK
APOSOR30333-10G APOSOR30333-1G APOSOR30333-5G
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Formel: C₁₅H₁₀ClNO₄S
Molekylvægt: 335.762 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02090622
CAS-nummer: 175278-51-0