4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303329-1G OR303329-500MG
APOSOR303329-1GEA 7990 DKK
APOSOR303329-1G APOSOR303329-500MG
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Formel: C₁₂H₉N₄O₂·Cl
Molekylvægt: 276.678 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25948723
CAS-nummer: 114853-42-8