3-(3-Chloropropoxy)-4-methoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303312-1G OR303312-500MG
APOSOR303312-1GEA 2030 DKK
APOSOR303312-1G APOSOR303312-500MG
3-(3-Chloropropoxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(3-Chloropropoxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25368746
CAS-nummer: 929683-54-5