3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303311-1G OR303311-25G OR303311-5G
APOSOR303311-1GEA 0 DKK
APOSOR303311-1G APOSOR303311-25G APOSOR303311-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203171
CAS-nummer: 40915-37-5