5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR303307-1G
OR303307-500MG
APOSOR303307-1GEA
5040
DKK
APOSOR303307-1G
APOSOR303307-500MG
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Smeltepunkt: 133…135 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13181711 CAS-nummer: 15128-88-8 |