N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303306-1G OR303306-500MG
APOSOR303306-1GEA 1360 DKK
APOSOR303306-1G APOSOR303306-500MG
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656048
CAS-nummer: 118743-81-0