N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303303-1G OR303303-500MG
APOSOR303303-1GEA 1360 DKK
APOSOR303303-1G APOSOR303303-500MG
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Formel: C₈H₁₁NO·C₂H₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12545903
CAS-nummer: 78798-33-1