2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303302-1G OR303302-500MG
APOSOR303302-1GEA 1360 DKK
APOSOR303302-1G APOSOR303302-500MG
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Formel: C₁₂H₃₀O₂Si₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13190609
CAS-nummer: 6730-96-7