3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303301-1G OR303301-500MG
APOSOR303301-1GEA 1360 DKK
APOSOR303301-1G APOSOR303301-500MG
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Formel: C₁₆H₁₅Br₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22052128
CAS-nummer: 121602-03-7