2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303300-1G OR303300-500MG
APOSOR303300-1GEA 1360 DKK
APOSOR303300-1G APOSOR303300-500MG
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07161751
CAS-nummer: 13399-12-7