5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303284-1G OR303284-250MG
APOSOR303284-1GEA 506 DKK
APOSOR303284-1G APOSOR303284-250MG
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Smeltepunkt: 85…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697703
CAS-nummer: 120800-05-7