6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303274-1G OR303274-5G
APOSOR303274-1GEA 409 DKK
APOSOR303274-1G APOSOR303274-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₁₀BrNO
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18266837
CAS-nummer: 1092523-03-9