Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303263-500MG OR303263-1G
APOSOR303263-500MGEA 2520 DKK
APOSOR303263-500MG APOSOR303263-1G
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₀Cl₂N₄O₄
Smeltepunkt: 123…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24447578
CAS-nummer: 1432896-19-9