6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303251-1G OR303251-500MG
APOSOR303251-1GEA 4040 DKK
APOSOR303251-1G APOSOR303251-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formel: C₁₂H₁₄BrNO₂
Smeltepunkt: 122…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24038187
CAS-nummer: 1392223-84-5