6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303249-1G OR303249-500MG
APOSOR303249-1GEA 7990 DKK
APOSOR303249-1G APOSOR303249-500MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Formel: C₉H₁₀BrNO
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22035582
CAS-nummer: 1367949-76-5