6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303248-1G OR303248-500MG
APOSOR303248-1GEA 2520 DKK
APOSOR303248-1G APOSOR303248-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₂
Molekylvægt: 270.122 g/mol
Smeltepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24038186
CAS-nummer: 1392223-87-8