Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303242-1G OR303242-500MG
APOSOR303242-1GEA 1360 DKK
APOSOR303242-1G APOSOR303242-500MG
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₄
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23989316
CAS-nummer: 83909-56-2