4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303235-1G OR303235-500MG
APOSOR303235-1GEA 5040 DKK
APOSOR303235-1G APOSOR303235-500MG
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Formel: C₇H₇Cl₂N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23697509
CAS-nummer: 1426904-70-2