6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303234-1G OR303234-500MG
APOSOR303234-1GEA 4260 DKK
APOSOR303234-1G APOSOR303234-500MG
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formel: C₄H₄BrN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00830386
CAS-nummer: 6312-73-8