5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303222-1G OR303222-500MG
APOSOR303222-1GEA 4040 DKK
APOSOR303222-1G APOSOR303222-500MG
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Formel: C₈H₁₃N₃O₂
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23697496
CAS-nummer: 1426904-72-4