6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303221-1G OR303221-500MG
APOSOR303221-1GEA 4040 DKK
APOSOR303221-1G APOSOR303221-500MG
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₂
Smeltepunkt: 134…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23697495
CAS-nummer: 1392223-83-4