6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR303220-1G OR303220-5G
APOSOR303220-1GEA 447 DKK
APOSOR303220-1G APOSOR303220-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formel: C₉H₈ClNO
Molekylvægt: 181.619 g/mol
Smeltepunkt: 161…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09833202
CAS-nummer: 19358-40-8