1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303205-1G OR303205-500MG
APOSOR303205-1GEA 4040 DKK
APOSOR303205-1G APOSOR303205-500MG
1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
Formel: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23136038
CAS-nummer: 136888-77-2