3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303200-1G OR303200-500MG
APOSOR303200-1GEA 2030 DKK
APOSOR303200-1G APOSOR303200-500MG
3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
Formel: C₉H₁₂Br₂OSi
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23136036
CAS-nummer: 856766-98-8