Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303196-1G OR303196-5G
APOSOR303196-1GEA 0 DKK
APOSOR303196-1G APOSOR303196-5G
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₇NO₄S
Smeltepunkt: 206…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040671
CAS-nummer: 34084-88-3