Allylamine, N-FMOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}prop-2-en-1-amine
OR303191-1G OR303191-500MG
APOSOR303191-1GEA 5040 DKK
APOSOR303191-1G APOSOR303191-500MG
Allylamine, N-FMOC protected
Allylamine, N-FMOC protected
Formel: C₁₈H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14635842
CAS-nummer: 856438-23-8