4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303190-1G OR303190-500MG
APOSOR303190-1GEA 5040 DKK
APOSOR303190-1G APOSOR303190-500MG
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formel: C₇H₁₀N₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689177
CAS-nummer: 139756-08-4