Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303184-1G OR303184-500MG OR303184-5G
APOSOR303184-1GEA 1360 DKK
APOSOR303184-1G APOSOR303184-500MG APOSOR303184-5G
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Formel: C₆H₁₄NO₄P
Molekylvægt: 195.153 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00514647
CAS-nummer: 597-25-1